Learn More
Acide méconique, TRC
Code produit 30471736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30471736 25 mg 25mg
30483497 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30471736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20289025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-59-6
Formule moléculaire C7 H4 O7
Poids moléculaire (g/mol) 200.1
Synonyme Meconic acid (6CI), 3-Hydroxy-4-oxo-1,4-pyran-2,6-dicarboxylic acid, NSC 805, Poppy acid, 4H-Pyran-2,6-dicarboxylic acid, 3-hydroxy-4-oxo-, Meconic Acid
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-oxopyran-2,6-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C(=C(O1)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Meconic Acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H4O7/c8-2-1-3(6(10)11)14-5(4(2)9)7(12)13/h1,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Poids de la formule 199.9957