Learn More
Méconine, TRC
Code produit 30010288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010288 25 mg 25mg
17903975 5 mg 5mg
17962075 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20290025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-31-3
Formule moléculaire C10 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-, Phthalide, 6,7-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 6,7-Dimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone, 6,7-Dimethoxyphthalide, Meconic lactone, Meconin, Meconine, NSC 35547, Opianyl
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-3H-2-benzofurane-1-1-un
SMILES COc1ccc2COC(=O)c2c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Meconin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-12-7-4-3-6-5-14-10(11)8(6)9(7)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Poids de la formule 194.0579