Learn More
Mecoprop, TRC
Code produit 30472497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472497 2.5 g 2.50g
30466049 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30472497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2030502.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-65-2
Formule moléculaire C10 H11 Cl O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.6455
Synonyme Propionic acid, 2-[(4-chloro-o-tolyl)oxy]- (6CI,8CI), (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, (±)-2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, (±)-Mecoprop, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propanoic acid, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid, 2-(4-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2-(p-Chloro-o-tolyloxy)propionic acid, 2M4KhP, Anicon B, Anicon P, CMPP, Celatox CMPP, Compitox, Isocarnox, MCPP, MCPP (herbicide), Mechlorprop, Mecoprop, Morogal, NSC 60282, Okultin MP, Rankotex, SYS 67 Mecmin, U 46 KV Fluid, α-(2-Methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid
Nom IUPAC acide propanoïque 2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)
SMILES CC(Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mecoprop
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 214.0397