Learn More
Mecysteine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mecysteine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 171.0121 |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |