Learn More
Macherey-Nagel™ Test médical Combi 10™ VET, Recharge
Code produit 10068444 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 barrettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10068444 100 barrettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10068444 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 930870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    38.60€ / 1 pièces
    Économisez 2.30€
    5% de réduction
En stock
Analyses d'urine fiables pour votre animal de compagnie, directement sur le lieu de soins.
  • L'utilisation de bandelettes urinaires est reconnue comme une méthode de dépistage moderne en pratique médicale.
  • L'état de santé peut être obtenu en quelques minutes.
  • Simplifie la décision concernant les actions diagnostiques et thérapeutiques ultérieures.
Spécification
Format Bandelette de test urinaire
Type Analyse d'urine : Glucose, cétones, protéines, sang, leucocytes, nitrites, densité, pH, bilirubine et urobilinogène
Type d’emballage Paquet de recharge
Quantité 100 barrettes