Learn More
Medetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16487278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487278 10 mg
16453297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16487278 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17034B10mg
MedChemExpress Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Medetomidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 86347-15-1
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H17ClN2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme MPV785
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Poids de la formule 236.74
Pourcentage de pureté 99.92%
Qualité Research