Learn More
Medetomidine Hydrochloride, TRC
Code produit 18061130
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18061130 10 mg 10mg
18000650 50 mg 50mg
18053340 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18061130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20325010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86347-15-1
Formule moléculaire C13 H16 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Synonyme Medetomidine Hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Domitor, MPV 785, Zalopine, 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, 4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Nom IUPAC 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.CC(c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Medetomidine Hydrochloride
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H
Poids de la formule 236.108
Pourcentage de pureté >95%