Learn More
Medetomidine, MedChemExpress
Code produit 16467278
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467278 10 mg
16439797 5 mg
16433297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16467278 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17034
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau Medetomidine
Forme physique Solid
CAS 86347-14-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H16N2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1248.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research