Description
- Des gants de forme anatomique exclusifs, pour un ajustement confortable et une fatigue minimale au niveau des mains
- Formulation en latex souple et malléable avec une épaisseur optimisée, pour une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité
- Revêtement en polymère, pour un enfilage rapide et facile
Spécification
Spécification
| AQL | 0,65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Matériau | Latex de caoutchouc naturel |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 7,5 |
| Stérilité | Stérile |