Learn More
Beskrivning
- Des gants de forme anatomique exclusifs, pour un ajustement confortable et une fatigue minimale au niveau des mains
- Formulation en latex souple et malléable avec une épaisseur optimisée, pour une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité
- Revêtement en polymère, pour un enfilage rapide et facile
Specifikationer
Specifikationer
| AQL | 0,65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Matériau | Latex de caoutchouc naturel |
| Poudré | Sans poudre |
| Dimensions | 8 |
| Stérilité | Stérile |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?