Learn More
Brady™ Adaptateur de support pour imprimante BMP71
Description
Adaptateur de support BMP71 pour consommables TLS.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | BMP71 Imprimante d'étiquettes |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Largeur (métrique) | 127 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,5 in |
| Hauteur (métrique) | 89 mm |
| Profondeur (impériale) | 0,5 in |
| Profondeur (métrique) | 12,7 mm |
| Certifications/Conformité | 2011/65/UE et 2015/863 |
| Quantité | 3 |
| Afficher plus |