Learn More
Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack
Code produit 15154439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 200 mm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15154439 300 x 200 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15154439 Fournisseur Pal International™ Code fournisseur S625110MPCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Contains 200 wipes. Pal International™ MediPal Alcohol-Free Disinfectant Wipes Soft Pack are suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • Alcohol-free soft pack
  • Contains 200 cleaning and disinfecting wipes. 
  • Easy to transport and dispense
  • Suitable for general everyday cleaning and disinfection of non-porous hard surfaces and non-invasive medical devices.
  • Effective against MRSA, TB, Acinetobacter, Norovirus and HIV
Spécification
Type de produit Lingette désinfectante
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 300 x 200 mm
Identifiant produit
  • Medipal Disinfectant Wipes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient Polyhexamethylene Biguanide Hydrochloride. Peut produire une réaction allergique.