Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire avec intérieur sans étincelle
Code produit 11944218 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
310 L
Gamme de températures:
–9 à –30°C
Modèle:
Haut, LGEX3510
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Gamme de températures Modèle Conditionnement
11944218 310 L –9 à –30°C Haut, LGEX3510 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11944218 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur LGEX 3510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un stockage sûr, précis et longue durée en congélateur des produits sensibles à la température, le congélateur de laboratoire avec intérieur sans étincelle est entièrement équipé pour les applications de laboratoire et bénéficie de la qualité de construction Liebherr sur laquelle vous pouvez compter. Options SmartMonitoring et de zonage thermique EN 60068.
  • Intérieur sans étincelle certifié ATEX
  • Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
  • Dégivrage manuel.
  • Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
  • Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
  • Porte avec verrou, réversible sur site.
  • Porte à fermeture automatique.
  • Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
  • Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
  • Commande électronique à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
  • Verrouillage numérique du clavier avec code PIN.
  • Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
  • Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
  • Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
  • Mémoire de température min. - max.
  • Interface RS 485 pour la surveillance de la température externe et les systèmes d’alarme centralisés.
Spécification
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (métrique) 310 L
Gamme de températures –9 à –30°C
Résolution de la température 0,1 °C
Stabilité de la température Gradient 6.9°C
Modèle de porte Solide
Door Material Acier
Finition externe Acier recouvert blanc
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg charge max
Nbre de tiroirs 8
Certifications/Conformité ATEX, CE, ISO 9001 et ISO 14001, CE, ISO 14001, ISO 9001
Modèle Haut, LGEX3510
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de contrôle Numérique
Dégivrage Manuel
Profondeur (métrique) extérieure 61.5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 40 cm
Hauteur (métrique) extérieure 184 cm
Hauteur (métrique) intérieure 158.7 cm
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Largeur (métrique) intérieure 42 cm
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sorties de données RS 485
Ampérage 1.5 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 130 w
Consommation d’énergie 478 kWh/a
Réfrigérant R 600a
Poids à l’expédition (métrique) 91 kg
Poids (métrique) 86 kg