Learn More
Liebherr™ Congélateur ventilé vertical, pour usage scientifique
Code produit 12018311 Tous les produits Liebherr Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
597 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12018311 597 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12018311 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur LGPV 6520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Congélateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
  • Plage de température -9 / -26° Stabilité de température de +/- 5°C testée selon FDX15-140
  • Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
  • Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
  • Port d'accès pour sonde de température externe
  • Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
  • Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Specifications
Type Congélateur de laboratoire
Capacité (métrique) 597 L
Gamme de températures -10°C à -35°C
Résolution de la température 0,1 °C
Stabilité de la température Gradient 2,9°C
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Finition externe Acier recouvert blanc
Capacité (métrique) d’étagère 60 kg
Nbre de tiroirs 0
Certifications/Conformité Directives CE 2004/108/CE et 2006/95/CE
Modèle Haut
Couleur Blanc
Type de contrôle Numérique
Comprend Système de refroidissement, porte, poignée, serrure encastrée, roulettes
Profondeur (métrique) extérieure 83 cm
Profondeur (métrique) intérieure 65 cm
Hauteur (métrique) extérieure 216 cm
Hauteur (métrique) intérieure 155 cm
Largeur (métrique) extérieure 70 cm
Largeur (métrique) intérieure 53,3 cm
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sorties de données RS 485
Ampérage 4,0 A
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 - 240 V 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 1715 kWh/a
Réfrigérant R 290
Poids à l’expédition (métrique) 160 kg
Poids (métrique) 133 kg