Learn More
Liebherr™ Combiné Réfrigérateur/congélateur, pour usage scientifique
Code produit 12978594 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Haut, LCV4010
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
12978594 Haut, LCV4010 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12978594 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur LCv 4010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un stockage en température positive et négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le combiné réfrigérateur congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Combiné réfrigérateur congélateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles, 2 sections, largeur 600 mm, capacité brute 254/107 L
  • Plage de température +3 / +16 °C réfrigérateur et -9 / -30°C congélateur, stabilité de température de +/- 3 °C réfrigérateur et +/-5°C congélateur testée selon FDX15-140
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur et congélateur statique à dégivrage manuel
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 1,5 A, 220-240 V/50/1 ph, consommation d'énergie 657 kWh/an
  • Capacité nette de 240/105 litres
  • Affichage numérique alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
  • Serrures de portes, charnières réversibles, portes à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier
  • Charge par étagère de 45/24 kg
Spécification
Capacity (Metric) Freezer 107 L
Capacity (Metric) Refrigerator 254 L
Plage de températures (congélateur) -9°C à -30°C
Plage de températures (réfrigérateur) 3°C à 16°C
Résolution de la température 0,1°C
Stabilité de la température Gradient 5,2°C / 7,9°C
Modèle de porte Solide
No. of Doors 2
Tiroirs Transparent (congélateur)
Nbre de tiroirs 3
Étagères 4
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg charge max
Dégivrage Automatique (réfrigérateur), manuel (congélateur)
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sorties de données RS 485
Réfrigérant R 600a
Finition externe Acier recouvert d’époxy blanc
Isolation PEHD 55 mm (réfrigérateur) / PEHD 70 mm (congélateur)
Intérieur Plastique ABS
Certifications/Conformité QCPP (ordre des pharmaciens australien) : LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610,
Directives CE, ISO 9001 et ISO 14001
Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (ordre des pharmaciens australien) :LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610
Modèle Haut, LCV4010
Roulettes non
Couleur Blanc
Type de condenseur Ventilé (réfrigérateur), statique (congélateur)
Garantie 24 mois
Dimensions (L x l x H) extérieures 60 cm × 61.5 cm × 200 cm (L × P × H)
Profondeur (métrique) extérieure 61.5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 44.1 cm
Hauteur (métrique) extérieure 200.3 cm
Hauteur (métrique) du congélateur 59.7 cm
Hauteur (métrique) intérieure 110.5 cm
Hauteur (métrique) du réfrigérateur 110.5 cm
Largeur (métrique) extérieure 59.7 cm
Largeur (métrique) du congélateur 43.1 cm
Largeur (métrique) intérieure 44.0 cm
Largeur (métrique) du réfrigérateur 45.5 cm
Consommation d’énergie 657 kWh/a
Ampérage 1,5 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 260 W
Poids à l’expédition (métrique) 90 kg
Poids (métrique) 84 kg