Learn More
PAL International™ Lingettes désinfectantes 3 en 1 Medipal™
Code produit 15834165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
195 x 200 mm
Conditionnement:
240 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15834165 195 x 200 mm 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15834165 Fournisseur PAL International™ Code fournisseur W520110MPCE
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Boîte de 2,0 L avec 240 lingettes désinfectantes
  • Développé en réponse à un besoin clinique croissant pour un nettoyage unique& Lingette désinfectante efficace contre un large éventail d'agents pathogènes 
  • Les lingettes sont exemptes d’alcool et sont destinées au nettoyage et à la désinfection des surfaces dures non poreuses, ainsi que des équipements et des dispositifs médicaux non invasifs dans les environnements de soins de santé
  • Il est prouvé qu'il tue la plupart des micro-organismes tels que les bactéries et les virus.& levures
  • Les lingettes ont été testées indépendamment selon une série de normes européennes (EN), y compris le nouveau test européen EN16615:2015 (test à 4 champs).
  • Alcool& PHMB gratuit
  • 1 minute de temps de contact
  • Adaptée au stockage sur chariots, plans de travail ou murs grâce à son support de distribution
Spécification
Description Nettoie et désinfecte
Dimensions (L x l) 195 x 200 mm
Comprend 240 lingettes dans une boîte de 2,0 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • medipal disinfectant wipes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: alkyl C12-16 dimethyl benzyl ammonium chloride, poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, 5-chlo