Learn More
PAL International™ Lingettes désinfectantes médicales Medipal™
Code produit 15824165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 200 mm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15824165 300 x 200 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15824165 Fournisseur PAL International™ Code fournisseur S522110MPCE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Aident les établissements de santé à atteindre leurs objectifs cliniques et budgétaires. L’utilisation de lingettes Medipal™ aidera les équipes de prévention des infections à lutter contre les infections et à proposer des environnements sains et cli
  • Elles sont imprégnées d’une double solution biocide puissante, très efficace contre un large éventail de microorganismes pathogènes à partir de 30 secondes de contact et sont destinées au nettoyage et à la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux non invasifs
  • Les lingettes désinfectantes Medipal™ sont bactéricides (y compris contre la TB), virucides, levuricides et fongicides
  • Ils sont testés conformément à une gamme de normes EN, y compris EN13727, EN14476, EN14348, EN14561, EN14563
  • Elles ne contiennent pas d’alcool et sont douces pour les surfaces, ce qui les rend adaptées à une utilisation quotidienne
  • Elles peuvent être utilisées en association avec les lingettes désinfectantes Medipal de haut niveau dans les zones à risque particulièrement élevé
  • Faiblement moussantes & à faibles résidus
Spécification
Composition Chlorure de didécyldiméthylammonium (DDAC) et chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (PHMB)
Type de conteneur Boîte souple
Description Faciles à transporter et à distribuer, ces lingettes conviennent aux actions de nettoyage et de désinfection courantes.
Dimensions (L x l) 300 x 200 mm
Quantité 200 lingettes/boîte.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al