Learn More
Gibco™ Milieu de base d’expansion des fibroblastes humains (anciennement Milieu 106)
Code produit 10043083 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10043083 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10043083 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur M106500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de base d’expansion des fibroblastes humains (anciennement Medium 106 est un milieu de culture tissulaire stérile et liquide destiné à être utilisé comme un composant dans un environnement de culture complet pour la croissance de fibroblastes dermiques humains normaux.
Ce milieu de culture basale contient :
  • Acides aminés indispensables et non indispensables
  • Vitamines
  • Autres composés organiques
  • Oligo-éléments
  • Sels inorganiques.
Le milieu de base d’expansion des fibroblastes humains NE CONTIENT PAS :
  • Antibiotiques
  • Antimycotiques
  • Hormones
  • Facteurs de croissance
  • Protéines
Ce milieu est tamponné de HEPES et de bicarbonate et est conçu pour être utilisé dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 / 95 % air. Pour garantir l’étalement et la prolifération à long terme des fibroblastes dermiques humains, le milieu de base d’expansion des fibroblastes humaines doit être complété par le supplément de croissance à faible teneur en sérum (LSGS, réf. nº S-003-10), ou le kit de supplément de croissance à faible teneur en sérum (kit LSGS, art. S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules fibroblastes
Forme Liquide
Type de produit Milieu 106
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES, Rouge de phénol
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Culture Type Culture de cellules de mammifères