Learn More
Gibco™ Medium 154CF, Kit
GREENER_CHOICE
Code produit 10144823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10144823 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10144823 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur M154CF500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Milieu 154CF, Kit
Un milieu de culture liquide et stérile pour la culture de kératinocytes épidermiques humains. Le milieu 154CF est un milieu 154 préparé sans chlorure de calcium. Le chlorure de calcium est fourni en tant que composant distinct avec chaque flacon de milieu. Ce milieu de culture de base nécessite l’ajout de HKGS (S-001-5) ou d’un kit HKGS (S-001-K) avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Kit de Milieu 154CF
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Exempt de chlorure de calcium
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage 4°C
Culture Type Culture de cellules de mammifères