Learn More
Gibco™ Milieu de base pour cellules épithéliales mammaires humaines (anciennement Milieu 171)
Code produit 10154823 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154823 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10154823 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur M171500
 Article restreint
En stock
Milieu de culture tissulaire stérile et liquide destiné à être utilisé dans un environnement de culture complet pour la croissance de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des vitamines, d’autres composés organiques, des oligo-éléments et des sels inorganiques.
Le milieu de base de cellules épithéliales mammaires humaines (anciennement “Milieu 171’’) est un milieu de culture tissulaire stérile et liquide destiné à être utilisé dans un environnement de culture complet pour la croissance de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Ce milieu contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des vitamines, d’autres composés organiques, des oligo-éléments et des sels inorganiques. Il ne contient pas d’antibiotiques, d’antimycosiques, d’hormones, de facteurs de croissance ni de protéines. Ce milieu est tamponné de HEPES et de bicarbonate, et il est conçu pour utilisation dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2/95 % d’air.
Pour soutenir le placage et la prolifération à long terme des cellules épithéliales mammaires humaines normales, le milieu de base des cellules épithéliales mammaires humaines doit être complété par le supplément de croissance épithéliale mammaire (MEGS) (Réf. N° S0155). Chaque flacon de 5 ml de MEGS contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires nécessaires à la culture de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Il s’agit de la quantité correcte de supplément pour une bouteille de 500 ml de milieu de base de cellule épithéliale mammaire humain.
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au MEGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes : BPE, 0,4 % v/v ; facteur de croissance recombinant humain semblable à l’insuline 0,01 μg/ml ; hydrocortisone, 0,5 μg/ml ; et facteur de croissance épidermique humain recombinant, 3 ng/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu 171
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage 4°C
Culture Type Culture de cellules de mammifères