Learn More
Gibco™ Medium 199 (2X)
Code produit 11590556 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590556 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590556 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21157029
 Article restreint
En stock
Milieu 199 (2X)
Le Milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ Medium 199 pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la bonne formulation à l’aide de l’outil de sélection des milieux.
Ce milieu 199 est modifié comme suit :
Avec : L-glutamine
Sans : HEPES, rouge de phénol
La formulation complète est disponible.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu 199 contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Le milieu 199 est disponible avec des sels de Earle pour utilisation dans un incubateur à CO2, ou avec des sels de Hanks pour utilisation sans CO2. Ce milieu 199 est fabriqué avec les sels d’Earle.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Le milieu 199 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 2 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Sans additif Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 250 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.