Learn More
MP Biomedicals™ Moyen 199 avec sel d'Earle (E199), avec L-glutamine, sans bicarbonate de sodium
Code produit 11400275 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11400275 10 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11400275 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091020122
 Article restreint
En stock
Le milieu 199 avec sel d'Earle (E199), avec L-glutamine, sans bicarbonate de sodium, est une source nutritionnelle entièrement définie pour la culture cellulaire.
  • Moyen 199, décrit à l'origine par Morgan et ses collègues (1950), est une source nutritionnelle complètement définie pour la culture cellulaire.
  • Leurs recherches ont démontré que la croissance cellulaire pouvait être mesurée dans ce milieu.
  • Elle présente une large applicabilité aux espèces, y compris la culture de types cellulaires non transformés.
  • Il peut être utilisé pour la production de vaccins et la culture in vitro de tissus de cristallin de rat et d'explants épithéliaux pancréatiques primaires de souris.
  • Il est disponible en sel de table Earle's ou Hanks'.
Spécification
Forme Poudre
Quantité 10 l
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.