Learn More
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts (10X)
Code produit 11500566 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500566 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500566 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21180021
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu 199, sels d’Earle (10X)
Le Milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il présente une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, production de vaccins et culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats Nous offrons diverses modifications du milieu Gibco™ Medium 199 pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce Milieu 199 est modifié comme suit :
Avec : Rouge de phénol, L-glutamine
Sans : HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu 199 contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Le milieu 199 est disponible avec les sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides ou facteurs de croissance. Le milieu 199 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 – 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme concentrée nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de cellule Cellules de mammifères
Classification Origine animale
Concentration 10X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Osmolalité 2400 à 2900 mOsm / kg
pH 2 à 2,8
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Environnement culturel CO2
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.