Description
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il possède une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, en production de vaccins et en culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats. Nous proposons une grande variété de modifications de milieu 199 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Cette formulation du milieu 199 contient des sels de Hanks à utiliser sans CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 199 fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Cette formulation du milieu 199 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Cette formulation du milieu 199 contient des sels de Hanks à utiliser sans CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 199 fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Cette formulation du milieu 199 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu 199 |
| Avec additifs | Glutamine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), HEPES, Rouge de phénol |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu 199, forme liquide, avec des sels de Hanks, L-glutamine, HEPES, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères |