Learn More
Gibco™ Milieu 199, solution saline équilibrée de Hank
Code produit 11590596 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590596 500 ml -
11500606 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11590596 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 22350029
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu 199, solution saline équilibrée de Hank
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il possède une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, en production de vaccins et en culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats. Nous proposons une grande variété de modifications de milieu 199 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Cette formulation du milieu 199 contient des sels de Hanks à utiliser sans CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ 199 fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Cette formulation du milieu 199 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Avec additifs Glutamine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), HEPES, Rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 199, 500 ml, forme liquide, avec sels de Hanks, L-glutamine, HEPES, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, stockage entre 2 et 8°C, hydrosoluble, utilisé pour la culture de cellules de mammifères