Learn More
Gibco™ Milieu 199, solution saline équilibrée de Hank, poudre
Code produit 11513387 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
1 L
Conditionnement:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11513387 10 L 10L
10165142 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11513387 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10012037
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Milieu 199, solution saline équilibrée de Hank, poudre
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il possède une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, en production de vaccins et en culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats. Nous proposons une grande variété de modifications de milieu 199 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Cette formulation du milieu 199 contient des sels de Hanks à utiliser sans CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication conforme aux BPFa
Le milieu 199 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Cette formulation du milieu 199 ne nécessite pas un environnement contenant du CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu 199, sels équilibrés de Hanks
Avec additifs Glutamine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Pour la culture cellulaire, la culture cellulaire de mammifères, la production de vaccins et la culture in vitro
Quantité 10 L
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Solution saline équilibrée de Hank du milieu 199, 10 L, substance poudreuse, L-glutamine, tampon HEPES, stockage à une température de entre 2 et 8°C, durée de conservation de 36 mois, pour la culture cellulaire de mammifères, la production de vaccins et la culture in vitro