Learn More
Corning™ Milieu 199 (Mod.)
BIOPHARMA
Code produit 15343541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/Bte
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15343541 6/Bte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15343541 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 10060CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    155.02€ / 6 pièces
    Économisez 3.98€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Faibles niveaux d’endotoxines garantis ≤ 0,025 UE/mg
  • Gamme complète de milieux et de réactifs pour la culture cellulaire in vitro de mammifères
  • Les milieux prêts à l’emploi sont fournis dans des flacons en plastique en polyéthylène téréphtalate (PET)
  • Les revêtements de bouchons soudés par ultrasons éliminent les résines ou colles toxiques qui pourraient se lixivier dans le milieu
  • Expédié à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Type de produit Milieu 199
À utiliser avec (application) Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance
Quantité 6/Bte
Niveau d’endotoxines < 0,25 UE/ml
Formule L-glutamine, sels d’Earle
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C