Learn More
MP Biomedicals™ Milieu (modifié) avec sels de Hanks, avec glutamine, sans bicarbonate de sodium
Code produit 11420275 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420275 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11420275 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091023122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    64.05€ / 10L
    Économisez 3.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Milieu (modifié) avec sels de Hanks, avec glutamine, sans bicarbonate de sodium
  • Poudre H199
  • Sels de Hanks avec L-glutamine
  • Sans bicarbonate de sodium
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Quantité 1 x 10 L
Contenu et stockage Stockage de 0 à 5C
Description Sels de Hanks' avec L-glutamineSans bicarbonate de sodium