Learn More
Gibco™ Milieu 199, poudre
Code produit 10063372 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10063372 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063372 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31100027
 Article restreint
En stock
Milieu 199, poudre
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il possède une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, en production de vaccins et en culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats. Nous proposons une grande variété de modifications de milieu 199 Gibco™ pour toute une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Le milieu est disponible avec les sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hank pour une utilisation sans CO2.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31100-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Le milieu utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu 199
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 1 L
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 4,1 à 4,7
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 199, 1 L, en poudre, avec rouge de phénol, L-glutamine, pyruvate de sodium, pH 4,1 à 4,7, durée de conservation de 36 mois, osmolalité de 240 à 300 mOsm/kg, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifère