Learn More
Gibco™ Milieu basal de cellules endothéliales de grands vaisseaux humains (anciennement Milieu 200)
Tous les produits Gibco ProduitsDescription
Le milieu de base de cellules endothéliales à gros vaisseaux humains (anciennement “le milieu 200”) est un milieu de culture tissulaire stérile et liquide destiné à être utilisé comme un composant dans un environnement de culture complet pour les cellules endothéliales à gros vaisseaux humains normaux. Lorsqu’il est complété par un supplément à faible croissance sérique (LSGS), ce milieu supporte le placage et la prolifération des cellules endothéliales à des densités de culture comprises entre 2,5 x 103 cellules/cm2 et 1 x 105 cellules/cm2. D’autres applications peuvent inclure l’isolement primaire des cellules endothéliales. Ce milieu est également disponible sans rouge de phénol (réf N° M200PRF500).
Milieu de culture basale humain à gros vaisseaux endothéliaux Le milieu de culture basale à gros vaisseaux contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des vitamines, d’autres composés organiques, des minéraux à l’état de traces et des sels inorganiques. Ce milieu ne contient pas d’antibiotiques, d’antimycosiques, d’hormones, de facteurs de croissance ni de protéines. Ce milieu est tamponné de HEPES et de bicarbonate, et il est conçu pour utilisation dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 / 95 % air. Pour soutenir le placage et la prolifération des cellules endothéliales humaines à gros vaisseaux, ce milieu doit être complété par LSGS (No de catalogue N°S-003-10 ; kit = réf S-003-K).
Milieu de culture basale humain à gros vaisseaux endothéliaux Le milieu de culture basale à gros vaisseaux contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des vitamines, d’autres composés organiques, des minéraux à l’état de traces et des sels inorganiques. Ce milieu ne contient pas d’antibiotiques, d’antimycosiques, d’hormones, de facteurs de croissance ni de protéines. Ce milieu est tamponné de HEPES et de bicarbonate, et il est conçu pour utilisation dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 / 95 % air. Pour soutenir le placage et la prolifération des cellules endothéliales humaines à gros vaisseaux, ce milieu doit être complété par LSGS (No de catalogue N°S-003-10 ; kit = réf S-003-K).
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules endothéliales |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de base |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | HEPES, Rouge de phénol |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Afficher plus |