Learn More
Gibco™ Milieu basal de cellules endothéliales de gros vaisseaux humains (anciennement Medium 200), sans rouge de phénol
Code produit 10594594 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10594594 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594594 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur M200PRF500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu 200PRF
Le milieu de base de cellules endothéliales à gros vaisseaux humains (anciennement “le milieu 200”) est un milieu de culture tissulaire stérile et liquide destiné à être utilisé comme un composant dans un environnement de culture complet pour les cellules endothéliales à gros vaisseaux humains normaux. Lorsqu’il est complété par un supplément à faible croissance sérique (LSGS), ce milieu supporte le placage et la prolifération des cellules endothéliales à des densités de culture comprises entre 2,5 x 103 cellules/cm2 et 1 x 105 cellules/cm2. D’autres applications peuvent inclure l’isolement primaire des cellules endothéliales. Ce milieu est également disponible avec du rouge de phénol (réf. N° M200500).
Milieu de culture basale humain à gros vaisseaux endothéliaux Le milieu de culture basale à gros vaisseaux contient des acides aminés essentiels et non essentiels, des vitamines, d’autres composés organiques, des minéraux à l’état de traces et des sels inorganiques. Ce milieu ne contient pas d’antibiotiques, d’antimycosiques, d’hormones, de facteurs de croissance ni de protéines. Ce milieu est tamponné de HEPES et de bicarbonate, et il est conçu pour utilisation dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 / 95 % air. Pour soutenir le placage et la prolifération des cellules endothéliales humaines à gros vaisseaux, ce milieu doit être complété par LSGS (No de catalogue N°S-003-10 ; kit = réf S-003-K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules endothéliales
Forme Liquide
Type de produit Milieu de base
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES
Sans additif Sans rouge de phénol
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage 4°C
Culture Type Culture de cellules de mammifères