Learn More
Gibco™ Milieu de base des cellules musculaires lisses vasculaires humaines (anciennement milieu 231)
Code produit 10781934 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10781934 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781934 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur M231500
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu 231
Un milieu de base liquide stérile pour la culture des cellules musculaires lisses. Pour la croissance des cellules musculaires lisses humaines, le milieu nécessite l’ajout de SMGS (S-007-25) avant de l’utiliser. Pour la différentiation des cellules musculaires lisses humaines, le milieu nécessite l’ajout de SMDS (S-008-5) avant de l’utiliser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule musculaire lisse
Forme Liquide
Type de produit Milieu de base de cellules musculaires lisses vasculaires humaines
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Stérilisée par filtration
Avec additifs HEPES
Sans additif Sans Rouge de phénol
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères