Learn More
Gibco™ Milieu 254
GREENER_CHOICE
Code produit 10236533 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10236533 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10236533 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur M254500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    108.65€ / 500mL
    Économisez 17.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Milieu 254
Milieu liquide stérile préparé avec 200 μM de chlorure de calcium pour la culture des mélanocytes épidermiques humains. Ce milieu de culture de base nécessite l’ajout de HMGS (S-002-5) ou d’un kit HMGS-2 (S-016-5) avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Mélanocytes
Forme Liquide
Type de produit Milieu 254
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES, Rouge de phénol
Gamme de produits Cascade Biologics
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Sels inorganiques Calcium
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères