Learn More
Polyco Healthline Sacs de déchets cliniques de taille moyenne en rouleau
Code produit 31925020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
30 L
90 L
Couleur:
Jaune
orange
Quantité:
10 x 25 sacs/C.
10 x 50 sacs/C.
4 x 50 sacs/C.
8 sacs/Cs de 25 pièces.
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Quantité Conditionnement
31925020 90 L orange 8 sacs/Cs de 25 pièces. 200 pièces
31924994 30 L orange 10 x 50 sacs/C. 500 pièces
31924988 20 L Jaune 10 x 50 sacs/C. 500 pièces
31925005 30 L Jaune 10 x 50 sacs/C. 500 pièces
31924968 90 L Jaune 4 x 50 sacs/C. 200 pièces
31925028 90 L Jaune 10 x 25 sacs/C. 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31925020 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur AT25/M111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.02€
    24.65€ / 200 pièces
    Économisez 41.37€
    62% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fabriqués en polyéthylène à basse densité, ces sacs de déchets cliniques équilibrent résistance et flexibilité pour une manipulation sûre. Disponibles sur rouleaux de 20 L, 30 L et 90 L avec des charges allant jusqu’à 8 kg.
  • Catégorie : Déchets cliniques
  • Force : Moyenne
  • Capacité : 20 L, 30 L, 90 L
  • Charge nominale : 5 kg, 8 kg
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour la séparation et la gestion clinique des déchets
  • Soutient la gestion sûre des flux de déchets médicaux
  • Couleurs disponibles : Orange, Jaune
  • Dimensions du sac : 120/432 x 660 mm (5/17 x 26 in. environ.), 145/559 x 635 mm (6/22 x 25 in. environ), 190/711 x 990 mm (7,5/28 x 39 in. environ), 365/711 x 980 mm (15/28 x 39 in. environ).
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • 100 % de contenu recyclé (Codes produits : CX50/CWMD2, CX50/CWMD3)
    • Fabriqué à partir de polyuthène 100 % recyclé (code produit : AT50/CWMD3)
    • Fabriqué à partir de 30 % de polyéthylène recyclé (code produit : AT25/M111)
    • 30 % de contenu recyclé (Codes produits : CX50/M111, MVN033)
Spécification
Capacité (métrique) 90 L
Type de bouchon Attache
Capacité (impériale) 23,8 gal
Couleur orange
Jetable Usage unique
Longueur (métrique) 990 mm
Quantité 8 sacs/Cs de 25 pièces.
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 190/711 mm
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion des déchets cliniques
Largeur (impériale) 7,5/28 in
Longueur (impériale) 39 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Sac à déchets
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.