Learn More
Polyco Healthline Sacs de déchets de décharge de taille moyenne sur rouleau, 75 L, 10 kg
Code produit 31925014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Zébré
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31925014 Zébré 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31925014 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur TSYB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.79€
    50.33€ / 500 pièces
    Économisez 84.46€
    62% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Conçu pour la durabilité afin de gérer différents types de déchets, assurant un confinement fiable et une élimination facile. Le motif de rayures tigre permet de séparer les déchets.
  • Catégorie : Déchets cliniques
  • Force : Moyenne
  • Capacité : 75 L
  • Charge nominale : 10 kg
  • Format du paquet : Roll
  • Couleurs disponibles : Tiger Stripe
  • Approbation de la CHSA : pour l’élimination en décharge
  • Sac à déchets cliniques en décharge en rayure de tigre
  • Conçu pour la séparation et la gestion clinique des déchets
  • Soutient la gestion sûre des flux de déchets médicaux
  • Teneur en matériaux recyclés : 30 % de matières recyclées (Code produit : TSYB/1)
Spécification
Capacité (métrique) 75 L
Type de bouchon Attache
Capacité (impériale) 19,8 gal
Couleur Zébré
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 865 mm
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion des déchets
Largeur (impériale) 34,1 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Sac à déchets
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.