Learn More
Polyco Healthline Sacs de taille moyenne dans un sac
Code produit 31924992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 L
90 L
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Transparent
Vert
Quantité:
200 sacs/cs., 100 caisses/palette
200 sacs/cs., 108 caisses/palette
200 sacs/cs., 60 caisses/palette
200 sacs/cs., 90 caisses/palette
250 sacs/cs.
Packungsgröße:
200 pièces
250 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Couleur Quantité Packungsgröße
31924992 70 L Transparent 250 sacs/cs. 250 pièces
31924981 90 L Transparent 200 sacs/cs., 90 caisses/palette 200 pièces
31924987 90 L Noir 200 sacs/cs., 108 caisses/palette 200 pièces
31924982 70 L Noir 200 sacs/cs., 108 caisses/palette 200 pièces
31924957 90 L Noir 200 sacs/cs., 100 caisses/palette 200 pièces
31925003 70 L Noir 200 sacs/cs., 60 caisses/palette 200 pièces
31924958 90 L Bleu 200 sacs/cs., 100 caisses/palette 200 pièces
31924966 90 L Vert 200 sacs/cs., 100 caisses/palette 200 pièces
31925029 90 L Rouge 200 sacs/cs., 100 caisses/palette 200 pièces
31924959 90 L Jaune 200 sacs/cs., 100 caisses/palette 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 31924992 Supplier Polyco Healthline Supplier No. FAC/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.63€
    33.61€ / 250 pièces
    Économisez 61.02€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçus pour une gestion fiable des déchets, ces sacs offrent une résistance fiable pour des charges de poids moyen. Disponibles en capacités de 70 L et 90 L pour un usage commercial et industriel quotidien.
  • Catégorie : Sacs à déchets
  • Force : Moyenne
  • Capacité : 70 L, 90 L
  • Format du pack : Flat Pack
  • Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
  • Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
  • Couleurs disponibles : Noir, Bleu, Transparent, Vert, Rouge, Jaune
  • Dimensions du sac : 400/635 x 975 mm (16/25 x 39 in. environ), 457/725 x 860 mm (18/29 x 34 in. environ), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. environ)
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • Contenu 100 % recyclé (Codes produits : GWH6, EW/BAG, MBCOL/B, MBCOL/G, MBCOL/R, MBCOL/Y)
    • Fabriqué à partir de polyéthylène recyclé à 100 % (Codes produits : BSLD/2, BSLD/1, BCOL/N)
    • 0 % de contenu recyclé (Code produit : FAC/7)
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Transparent
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Quantité 250 sacs/cs.
Longueur (impériale) 33,1 in
Largeur (impériale) 27,2 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 18,5 gal
Capacité (métrique) 70 L
Longueur (métrique) 840 mm
Largeur (métrique) 690 mm
Show More Show Less
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.