Learn More
Polyco Healthline Sacs de service moyen en rouleau, 90 L
Code produit 31925035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 sacs/Cs de 20 cm.
10 x 50 sacs/C.
8 sacs/Cs de 25 pièces.
Couleur:
Noir
Transparent
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur Conditionnement
31925035 8 sacs/Cs de 25 pièces. Noir 200 pièces
31924955 10 sacs/Cs de 20 cm. Noir 200 pièces
31925022 10 x 50 sacs/C. Transparent 500 pièces
31924969 8 sacs/Cs de 25 pièces. Transparent 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31925035 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur IBB/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.44€
    18.26€ / 200 pièces
    Économisez 33.18€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Fournis en rouleaux pour une distribution pratique, ces sacs de 90 L offrent des performances fiables pour les déchets de poids moyen. Leur construction durable favorise une gestion efficace des déchets.
  • Catégorie : Sacs à déchets
  • Force : Moyenne
  • Capacité : 90 L
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
  • Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
  • Couleurs disponibles : Noir, Transparent
  • Dimensions du sac : 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. environ) (Codes produits : IBB/1, BSLD1ROLL)
  • Contenu de l’emballage :
    • 25 sacs par rouleau, 8 rouleaux par caisse, 90 caisses par palette (Code produit : IBB/1)
    • 20 sacs par rouleau, 10 rouleaux par caisse, 91 caisses par palette (code produit : BSLD1ROLL)
    • 25 sacs par rouleau, 8 rouleaux par caisse, 260 caisses par palette (code produit : SCBROLL)
    • 50 sacs par rouleau, 10 rouleaux par caisse, 51 caisses par palette (Code produit : MVJ029)
  • Contenu en matériaux recyclés :
    • 100 % de contenu recyclé (Codes produits : IBB/1, MVJ029)
    • Fabriqué en polyéthylène 100 % recyclé (Code produit : BSLD1ROLL)
    • 30 % de contenu recyclé (Code produit : SCBROLL)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Quantité 8 sacs/Cs de 25 pièces.
Longueur (impériale) 38,4 in
Largeur (impériale) 18/28,5 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 23,8 gal
Capacité (métrique) 90 L
Longueur (métrique) 975 mm
Largeur (métrique) 457/725 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.