Learn More
Polyco Healthline Enveloppes de poubelles à roulettes de taille moyenne en sac, 290 L
Code produit 31924971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
53,9 in
54 in
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
31924971 53,9 in 100 pièces
31924990 54 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31924971 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur LWBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.76€
    16.61€ / 100 pièces
    Économisez 30.15€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Conçus pour garder les bacs à roulettes propres, ces doublures de 290 L aident à prévenir les fuites et les déversements lors de la collecte quotidienne des déchets. Leur construction durable allie performances fiables à une manipulation facile.
  • Catégorie : Enveloppes de poubelles à roulettes
  • Force : Moyenne
  • Capacité : 290 L
  • Format du pack : Flat Pack
  • Conçu pour s’adapter aux poubelles à roulettes et autres grandes bacs
  • Liner robuste pour déchets domestiques, commerciaux ou extérieurs
  • Couleurs disponibles : Noir
  • Dimensions du sac : 760/1145 x 1370 mm (30/45 x 54 in. environ.), 762/1143 x 1371 mm (30/45 x 54 in. environ)
  • Contenu en matériaux recyclés : 100 % recyclé (Codes produits : WBL, LWBL)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 53,9 in
Largeur (impériale) 29,9/45,1 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 71,3 gal
Capacité (métrique) 290 L
Longueur (métrique) 1370 mm
Largeur (métrique) 760/1145 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.