Learn More
Haldenwanger™ Creusets pour fusion en porcelaine de forme haute et moyenne
Code produit 10017380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15mL
20mL
38mL
49mL
90mL
250mL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10017380 15mL 1 pièce
10731922 20mL 1 pièce
10578831 38mL 1 pièce
10771922 250mL 1 pièce
10281531 49mL 1 pièce
10493081 90mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10017380 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79MF/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    3.97€ / 1 pièces
    Économisez 2.08€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications.Les creusets de fusion en porcelaine de forme moyenne / haute Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont conçus en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 15mL
Diamètre (métrique) externe 35mm
Hauteur (métrique) 28mm
Product Type Creusets de fusion en porcelaine