Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme moyenne
Code produit 11798104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11798104 48 mm 6 pièces
11788104 30 mm 6 pièces
10030181 38 mm 6 pièces
11886164 75 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11798104 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05565550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.73€
    210.78€ / 6 pièces
    Économisez 15.95€
    7% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 50/12
Gamme de produits Flacon
Diamètre (métrique) 48 mm
Type de produit Flacon de pesée