Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme moyenne
Code produit 11886164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11886164 75 mm 1 pièce
11798104 48 mm 6 pièces
11788104 30 mm 6 pièces
10030181 38 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11886164 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05565580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.87€
    48.83€ / 1 pièces
    Économisez 21.04€
    30% de réduction
Expédition estimée: 02-10-2026
Spécification
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 1Pack
Numéro de bouchon NS 80/12
Gamme de produits Flacon
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de produit Flacon de pesée