Learn More
Polyco Healthline Sacs de poids moyen sur rouleau, 25 L
Description
- Catégorie : Sacs à déchets
- Force : Poids moyen
- Capacité : 25 L
- Format du paquet : Roll
- Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
- Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
- Couleurs disponibles : Transparent
- Teneur en matériaux recyclés : 50 % de contenu recyclé (Code produit : NTCB/1)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 24 in |
| Largeur (impériale) | 13/21 in |
| Type de produit | Sachets pour l’élimination de déchets |
| Capacité (impériale) | 6,6 gal |
| Afficher plus |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.