Learn More
Polyco Healthline Sacs de déchets ménagers de poids moyen en rouleau
Code produit 31924985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
30 L
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31924985 30 L 500 pièces
31924973 20 L 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31924985 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur HBB/4/R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.57€
    19.73€ / 500 pièces
    Économisez 35.84€
    64% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Conçus pour les déchets ménagers de poids moyen, ces sacs offrent une solution fiable et durable pour l’élimination des roues. Disponibles en rouleaux de 20 L et 30 L pour un usage quotidien.
  • Catégorie : Sacs à déchets
  • Force : Poids moyen
  • Capacité : 20 L, 30 L
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour les déchets ménagers et industriels généraux
  • Adapté à la gestion des déchets hygiénique dans les bureaux et les lieux de travail
  • Couleurs disponibles : Noir
  • Dimensions du sac : 260/432 x 660 mm (10/17 x 26 in. environ) (Code produit : HBB/3/R)
  • Contenu en matériaux recyclés : 100 % recyclé (codes produits : HBB/3/R, HBB/4/R)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Matériau PE
Stérilité Non stérile
Longueur (impériale) 25 in
Largeur (impériale) 11,8/22 in
Type de produit Sachets pour l’élimination de déchets
Capacité (impériale) 7,9 gal
Capacité (métrique) 30 L
Longueur (métrique) 635 mm
Largeur (métrique) 300/558 mm
Afficher plus Afficher moins
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.