Learn More
CHEMGENE Désinfectant multi-surfaces MedLab - Emballage en allemand, français, et portugais
Product Code. 31451498 Shop All Chemgene Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Scent:
Eucalyptus
Sans parfum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Scent
31451498 Bleu Eucalyptus
31451499 Transparent Sans parfum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
MESURES DE SÉCURITÉ : DANGER : provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Lavez soigneusement la peau contaminée après la manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales.
Product Code. 31451498 Supplier CHEMGENE Supplier No. SKU077B
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MESURES DE SÉCURITÉ : DANGER : provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Lavez soigneusement la peau contaminée après la manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales.
Désinfectant multi-surfaces à action rapide pour les laboratoires, les services critiques et les milieux médico-légaux ; décontamine les surfaces et dénature l'ADN/ARN.
  • CHEMGENE MedLab est une gamme de désinfectants de surface spécialement conçue pour répondre aux exigences des environnements de laboratoire.
  • Il est prouvé que ces désinfectants multi-surfaces sont efficaces dans les conditions de test microbiologiques suivantes : Bactéricide : EN 17387, EN 13727 Légionelles : EN 13623. Levuricide : EN 13624, EN 17387. Fongicide : EN 17387, EN 13624 Virucide : EN 14476, EN 16777 (Vaccinia virus, Norovirus, Adenovirus) Bactériophage : EN 13610
  • Efficacité prouvée contre les agents pathogènes résistants
  • Dénature l’ADN / l’ARN
  • Formulation biodégradable
  • Disponible avec un parfum d'eucalyptus ou sans parfum.
  • Fabriqué au Royaume-Uni ISO Normes de qualité 9001
  • Non corrosif en cours d'utilisation
  • Sans alcool
  • Convient à l’autoclavage
  • Aucun rinçage nécessaire
  • Compatible avec une large gamme de matériaux, notamment l'acier doux, l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, l'acétal, le nylon et le caoutchouc.
  • Bouteille fabriquée à partir de 30 % de PEHD recyclé
  • Bouteille et bouchon recyclables après utilisation
Specifications
Type de produit Nettoyant multi-usages
Color-coded Non
Forme Liquide concentré
pH 10,5 à 11,4
Scent Eucalyptus
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 133 x 185 x 282 mm
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Hauteur (métrique) 282 mm
Conditionnement Bouteille - 30 % de PEHD recyclé
Volume (métrique) 5 L
Largeur (métrique) 185 mm
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • MedLab Multi Surface Disinfectant Concentrate 5
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Didecyldimethylammonium chloride, Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, N-(3-Aminopropyl)
Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l’étiquette et les informations du produit avant toute utilisation.