Learn More
CHEMGENE Désinfectant multi-surfaces MedLab - Emballage en allemand, français, et portugais
Code produit 31451499 Tous les produits Chemgene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Scent:
Eucalyptus
Sans parfum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Scent
31451499 Transparent Sans parfum
31451498 Bleu Eucalyptus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
MESURES DE SÉCURITÉ : DANGER : provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Lavez soigneusement la peau contaminée après la manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales.
Code produit 31451499 Fournisseur CHEMGENE Code fournisseur SKU075B
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
MESURES DE SÉCURITÉ : DANGER : provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Lavez soigneusement la peau contaminée après la manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales.
Désinfectant multi-surfaces à action rapide pour les laboratoires, les services critiques et les milieux médico-légaux ; décontamine les surfaces et dénature l'ADN/ARN.
  • CHEMGENE MedLab est une gamme de désinfectants de surface spécialement conçue pour répondre aux exigences des environnements de laboratoire.
  • Il est prouvé que ces désinfectants multi-surfaces sont efficaces dans les conditions de test microbiologiques suivantes : Bactéricide : EN 17387, EN 13727 Légionelles : EN 13623. Levuricide : EN 13624, EN 17387. Fongicide : EN 17387, EN 13624 Virucide : EN 14476, EN 16777 (Vaccinia virus, Norovirus, Adenovirus) Bactériophage : EN 13610
  • Efficacité prouvée contre les agents pathogènes résistants
  • Dénature l’ADN / l’ARN
  • Formulation biodégradable
  • Disponible avec un parfum d'eucalyptus ou sans parfum.
  • Fabriqué au Royaume-Uni ISO Normes de qualité 9001
  • Non corrosif en cours d'utilisation
  • Sans alcool
  • Convient à l’autoclavage
  • Aucun rinçage nécessaire
  • Compatible avec une large gamme de matériaux, notamment l'acier doux, l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium, l'acétal, le nylon et le caoutchouc.
  • Bouteille fabriquée à partir de 30 % de PEHD recyclé
  • Bouteille et bouchon recyclables après utilisation
Spécification
Type de produit Nettoyant multi-usages
Color-coded Non
Forme Liquide concentré
pH 10,5 à 11,4
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Type de conteneur Bidon d'essence - 30 % de PEHD recyclé
Contenu et stockage Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.
Dilution 1 à 10%
Dimensions (L x l x H) 133 x 185 x 282 mm
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces dures et des équipements
Hauteur (métrique) 282 mm
Conditionnement Bouteille - 30 % de PEHD recyclé
Volume (métrique) 5 L
Largeur (métrique) 185mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X2 MedLab MultiSurface Disinfectant Concentrate 5L Unfragranced
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyldecylamine N-oxide, Propan-2-ol, Didecyldimethylammonium chloride, Alcohols, C9-11, etho
Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l’étiquette et les informations du produit avant toute utilisation.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.