Learn More
Acide médronique, TRC
Code produit 30135627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135627 50 mg 50mg
30008426 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20350050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1984-15-2
Formule moléculaire C H6 O6 P2
Poids moléculaire (g/mol) 176
Synonyme Medronic acid, Methylenediphosphonic acid, P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis- (9CI), Phosphonic acid, methylenedi- (6CI,7CI,8CI), MDP, Medronate, Medronic acid, Methanebisphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Methylene-1,1-bisphosphonic acid, Methylenebis[phosphonic acid], Methylenediphosphonic acid
Nom IUPAC acide phosphonométhylphosphonique
SMILES OP(=O)(O)CP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Medronic acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
Poids de la formule 175.964