Learn More
Médroxyprogestérone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Medroxyprogesterone |
| CAS | 520-85-4 |
| Formule moléculaire | C22 H32 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Medroxyprogesterone, 17-Hydroxy-6alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Medroxyprogesterone Acetate Imp. B (EP), Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-, (6α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-6α-methyl- (7CI,8CI), Progesterone, 17-hydroxy-6α-methyl- (6CI), (6α)-17-Hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 6α-Methyl-17-hydroxyprogesterone, 6α-Methyl-17R-hydroxyprogesterone, 6α-Methyl-17α-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesterone, 6α-Methyl-4-pregnen-17α-ol-3,20-dione, Medoxyprogesterone, Medroxyprogesteron, NSC 27408, U 8840 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| Nom IUPAC | (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-17-hydroxy-6,10,13-triméthyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.49 |
| Poids de la formule | 344.2351 |