Learn More
Acyl-Bêta-D-glucuronide méfénamique, TRC
Code produit 30483691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483691 5 mg 5mg
30468657 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30483691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2050605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102623-18-7
Formule moléculaire C21 H23 N O8
Poids moléculaire (g/mol) 417.41
Synonyme Mefenamic acid-acyl-â-D-glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(2,3-diméthylanilino)benzoyle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-acide carboxylique
SMILES Cc1cccc(Nc2ccccc2C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mefenamic Acyl-beta-D-glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO8/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)22-14-8-4-3-7-12(14)20(28)30-21-17(25)15(23)16(24)18(29-21)19(26)27/h3-9,15-18,21-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,21-/m0/s1
Poids de la formule 417.1424