Learn More
R&D Systems™ Mefloquine hydrochloride
Beschreibung
Mefloquine hydrochloride is a Cx36 and Cx50 gap channel blocker (IC50 values are 0.3 and 1.1 μM, resepctively). Blocks gap junctional-coupling between interneurons in neocortical slices. Also antimalarial. Bind 80S ribosome of Plasmodium falciparum to inhibit protein synthesis. Improves survival in P berghei-infected mice. Additionally exhibits antischistosomal activity in vitro and in vivo. Exhibits antiviral activities against SARS-CoV-2 (IC50 < 10 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | (αS)-rel-α-(2R)-2-Piperidinyl-2,3-bis(trifluoromethyl-4-quinolinemethanol hydrochloride |
| CAS | 51773-92-3 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C17H16F6N2O.HCl |
| Poids de la formule | 414.77 |
| Pureté | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?