Learn More
Mefloquine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Mefloquine hydrochloride (Mefloquin hydrochloride), a quinoline antimalarial agent, is an anti-SARS-CoV-2 entry inhibitor. Mefloquine hydrochloride is also a K+ channel (KvQT1/minK) antagonist with an IC50 of ∼1 μM. Mefloquine hydrochloride can be used for malaria, systemic lupus erythematosus and cancer research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mefloquine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 51773-92-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H17ClF6N2O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Mefloquin hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.10 mM) ∣H2O : 2.86 mg/mL (6.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |